1-Chlorohexane
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERCA11416000EA 70.7 EUR InStock
EHERCA11416000
1-Chlorohexane
1-Chlorohexane
Formule: C₆H₁₃Cl
MW: 120,62 g/mol
Point d'ébullition: ∼135 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –94 °C
Densité: 0,872 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 27 °C
Numéro MDL: MFCD00001018
Numéro CAS: 544-10-5
ONU: 1993
ADR: 3,III
Merck Index: 13,02163
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité