1-Chlorohexane pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18497.0005 8.18497.0250 8.18497.9022
8.18497.0005EA 28.5 EUR InStock
8.18497.0005 8.18497.0250 8.18497.9022
1-Chlorohexane pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
1-Chlorohexane
Formule: C₆H₁₃Cl
Point d'ébullition: ∼135 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –94 °C
Densité: 0.872 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 27 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001018
Numéro CAS: 544-10-5
EINECS: 208-859-5
ONU: 1993
ADR: 3,II
Merck Index: 13,02163
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 0.26 g/l (20 °C)
Melting Point -94 °C
Molar Mass 120.62 g/mol
Boiling Point 132 - 136 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 53 hPa (55 °C)
Flash Point 27 °C
Refractive Index 1.4194 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.0 - 9.6 %(V)
Density 0.88 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 225 °C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité