Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Chlorooctadécane pour la synthèse, Sigma-Aldrich®

Fournisseur: Merck

Attention

M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200

8.22000.0100EA 50.9 EUR InStock
8.22000.0100 8.22000.9999
1-Chlorooctadécane pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
1-Chlorooctadécane


Formule: C₁₈H₃₇Cl
MW: 288,94 g/mol
Point d'ébullition: 356 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 20…23 °C
Densité: 0,8628 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00000960
Numéro CAS: 3386-33-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 20 - 23 °C
Molar Mass 288.94 g/mol
Boiling Point 165 - 166 °C (3 hPa)
Vapor Pressure 0.25 hPa (137 °C)
Flash Point 184 °C
Refractive Index 1.452 (20 °C, 589 nm)
Density 0.86 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 320 °C
Synonyms Stearyl chloride, Octadecyl chloride
Hill Formula C18H37Cl
Chemical Formula CH3(CH2)17Cl


 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité