1-Chlorooctane ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: n-Octyl chloride
L04358.AE L04358.AP
L04358.AEEA 27.8 EUR InStock
L04358.AE L04358.AP
1-Chlorooctane ≥99%
1-Chlorooctane
Purity: 99%
CAS No.: 111-85-3
Molecular Formula: CH3(CH2)7Cl
Formula Weight: 148.68
Flash Point: 63°(145°F)
Refractive Index: 1.4298
Melting Point: -58°
Boiling Point: 182-183°
Beilstein Reference: 1697464
UN No.: 3082
MDL No.: MFCD00001022
Formule: C₈H₁₇Cl
MW: 148,68 g/mol
Point d'ébullition: 182…183 °C
Point de fusion: –58 °C
Densité: 0.873
Point d'éclair: 63 °C (145 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001022
Numéro CAS: 111-85-3
EINECS: 203-915-5
ONU: 3082
ADR: 9,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité