Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Chloropentane ≥98%

Fournisseur: Thermo Scientific

B24733.18EA 31.2 EUR InStock
B24733.18 B24733.0B B24733.30
1-Chloropentane ≥98%
1-Chloropentane
Purity: 98%
CAS No.: 543-59-9
Molecular Formula: C5H11Cl
Formula Weight: 106.60
Flash Point: 3°(37°F)
Refractive Index: 1.4125
Odour: Sweet
Melting Point: -99°
Boiling Point: 106-108°
Merck Reference: 14,606
UN No.: 1107
MDL No.: MFCD00001015


Formule: C₅H₁₁Cl
MW: 106,6 g/mol
Point d'ébullition: 106…108 °C
Point de fusion: –99 °C
Densité: 0,881
Point d'éclair: 3 °C (37 °F)
Numéro MDL: MFCD00001015
Numéro CAS: 543-59-9
ONU: 1107
ADR: 3,II
Merck Index: 13,00610
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité