1-Chloropropane
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERCA11502500EA 67 EUR InStock
EHERCA11502500
1-Chloropropane
1-Chloropropane
Formule: C₃H₇Cl
MW: 78,54 g/mol
Point d'ébullition: 46 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –122,8 °C
Densité: 1,3914 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –31 °C
Numéro MDL: MFCD00000995
Numéro CAS: 540-54-5
ONU: 1278
ADR: 3,II
Merck Index: 12,08032
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité