1-Chlorotétradécane
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC11509500EA 89.3 EUR InStock
EHERC11509500
1-Chlorotétradécane
1-Chlorotétradécane
Formule: C₁₄H₂₉Cl
MW: 232,84 g/mol
Point d'ébullition: 295 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 2,2 °C
Densité: 0,859 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00000958
Numéro CAS: 2425-54-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité