2-Chlorobutane pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.20281.1000EA 98.4 EUR InStock
8.20281.1000 8.20281.0100 8.20281.9999
2-Chlorobutane pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
2-Chlorobutane
Formule: C₄H₉Cl
MW: 92,57 g/mol
Point d'ébullition: 68 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –132 °C
Densité: 0,87 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –10 °C
Numéro MDL: MFCD00000871
Numéro CAS: 78-86-4
ONU: 1127
ADR: 3,II
Merck Index: 13,01560
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 1.0 g/l (25 °C)
Melting Point -132 °C
Molar Mass 92.56 g/mol
Boiling Point 65 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 160 hPa (20 °C)
Flash Point -10 °C
Refractive Index 1.395 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 2.0 - 8.8 %(V)
Density 0.87 g/cm3 (20 °C)
pH 7 (H2O, 20 °C) Aqueous solution
Ignition Point 460 °C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité