2-Chloropropane
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERCA11502600EA 0 EUR InStock
EHERCA11502600
2-Chloropropane
2-Chloropropane
Formule: C₃H₇Cl
MW: 78,54 g/mol
Point d'ébullition: 35,74 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –117 °C
Densité: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –42 °C
Numéro MDL: MFCD00000867
Numéro CAS: 75-29-6
ONU: 2356
ADR: 3,I
Merck Index: 13,05231
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité