2-Chloropropane pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02809.0100 8.02809.1000 8.02809.2500
8.02809.0100EA 32.5 EUR InStock
8.02809.0100 8.02809.1000 8.02809.2500
2-Chloropropane pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
2-Chloropropane
Formule: C₃H₇Cl
MW: 78,54 g/mol
Point d'ébullition: 35.74 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –117 °C
Densité: 0.86 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –42 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000867
Numéro CAS: 75-29-6
EINECS: 200-858-8
ONU: 2356
ADR: 3,I
Merck Index: 13,05231
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 3.1 g/l (20 °C)
Melting Point -117 °C
Molar Mass 78.54 g/mol
Boiling Point 36 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 580 hPa (20 °C)
Flash Point -36 °C
Refractive Index 1.3778 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 2.8 - 10.7 %(V)
Density 0.86 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 590 °C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité