Dichlorométhane ≥99% stabilisé
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Methylene chloride
Stabilization: Stabilised with 2-methyl-2-butene (iso-amylene) 50 ppm
L13089.AP L13089.AU L13089.0F
L13089.APEA 28.6 EUR InStock
L13089.AP L13089.AU L13089.0F
Dichlorométhane ≥99% stabilisé
Dichlorométhane
Stabilized with ca. 50 ppm amylene
Purity: 99+%
CAS No.: 75-09-2
Molecular Formula: CH2Cl2
Formula Weight: 84.93
Refractive Index: 1.4244
Odour: Sweet
Boiling Point: 39-40°
Beilstein Reference: 1730800
Merck Reference: 14,6063
UN No.: 1593
MDL No.: MFCD00000881
Formule: CH₂Cl₂
MW: 84,93 g/mol
Point d'ébullition: 39…40 °C
Point de fusion: –95 °C
Densité: 1.325
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000881
Numéro CAS: 75-09-2
EINECS: 200-838-9
ONU: 1593
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,6063
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bea1f8abe149a925f126e308d8aaee3a107495c9&vid=1a50c1b5a88f4f946c811d278fe40566f022efb4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité