Dichlorométhane ≥99.8% (par GC) stabilisé, CHROMASOLV™ pour analyse des résidus de pesticides, Riedel-de Haën™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Attention
Stabilization: Stabilised with amylene ~25 mg/L
34488-7L 34488-45L 34488-1L 34488-2.5L 34488-4X2.5L
34488-7LEA 672 EUR InStock
34488-7L 34488-45L 34488-1L 34488-2.5L 34488-4X2.5L
Dichlorométhane ≥99.8% (par GC) stabilisé, CHROMASOLV™ pour analyse des résidus de pesticides, Riedel-de Haën™
Dichlorométhane
  • For gas chromatography (GC)
  • Developed especially for the application in residue analysis of pesticides and other low-volatile substances using GC
  • Non-volatile matter and water content are specified for each solvent
Formule: CH₂Cl₂
Point d'ébullition: 39-41 °C (1.013 hPa)
Point de fusion: -97 °C
Densité: 1.32…1.33 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000881
Numéro CAS: 75-09-2
EINECS: 200-838-9
ONU: 1593
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bea1f8abe149a925f126e308d8aaee3a107495c9&vid=1a50c1b5a88f4f946c811d278fe40566f022efb4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (GC) Min. 99.8 %
Non-volatile matter Max. 0.0005 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.02 %
Suitability for residue analysis Max. 5 ng/l
Contains ~25 mg/L amylene as stabilizer
Vapor Pressure 6.83 psi ( 20 °C)
Refractive Index n20/D 1.424 (lit.)
Explosion Limit 22 %
Vapor Density 2.9 (vs air)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité