Dichlorométhane, Supelco®
Fournisseur: Merck
Synonyms: Méthylène chlorure
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
02575-5MLEA 165 EUR InStock
02575-5ML
Dichlorométhane, Supelco®
Dichlorométhane
Formule: CH₂Cl₂
MW: 84,93 g/mol
Point d'ébullition: 39,8 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –95 °C
Densité: 1,322 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00000881
Numéro CAS: 75-09-2
ONU: 1593
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,06140
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/24/83/26652483.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité