Chloroforme ≥99.8% stabilisé pour les biotechnologies
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Trichlorométhane
0757-500MLEA 70.1 EUR InStock
0757-500ML 0757-950ML
Chloroforme ≥99.8% stabilisé pour les biotechnologies
Chloroforme
Couramment mélangé avec du phénol afin d'améliorer l'extraction de l'ADN. Utilisé pour récupérer la phase aqueuse recouverte d'huile minérale dans les procédures de PCR.
Formule: CHCl₃
MW: 119,38 g/mol
Point d'ébullition: 59,4…61.5 °C
Point de fusion: –63 °C
Densité: 1,4832 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00000826
Numéro CAS: 67-66-3
ONU: 1888
ADR: 6.1,III
ATTEINDRE: 01-2119486657-20
Merck Index: 13,02160
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/69/36/726936.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Abs.@ 245nm ≤1
Abs.@ 255nm ≤0.25
Abs.@ 260nm ≤0.15
Abs.@ 270nm ≤0.05
Abs.@ 290nm ≤0.01
Abs.@ 400nm <0.01
Chloride <10 ppm
Color (APHA) <10
Lead <0.05 ppm
Moisture (KF) <0.05%
Purity >99.8%
Residue After Evaporation <0.001%
Titratable Free Acid <0.5 meq/g
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité