Chloroforme ≥99.8% (par GC, corrigé de la teneur en eau) stabilisé, BAKER ANALYZED® HPLC pour HPLC/UHPLC, pour spectrophotométrie, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Danger
Stabilization: Stabilised with amylene ∼0.015%
Packaged under nitrogen.
9174.2500EA 201.54 EUR InStock
9174.2500 9174.1000
Chloroforme ≥99.8% (par GC, corrigé de la teneur en eau) stabilisé, BAKER ANALYZED® HPLC pour HPLC/UHPLC, pour spectrophotométrie, J.T.Baker®
Chloroforme
Stabilized with Amylene
Formule: CHCl₃
Point d'ébullition: 61.7 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –63 °C
Densité: 1.4832 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000826
Numéro CAS: 67-66-3
EINECS: 200-663-8
ONU: 1888
ADR: 6.1,III
ATTEINDRE: 05-2114614906-45
Merck Index: 13,02160
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9cc00da8cefd4e04c0ea1d7c5801308cd73eeef9&vid=c7d46a2ee73651eae0f3654c272e820106b2f04f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 0.01
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 400-280 nm ≤0.01
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 254 nm ≤0.15
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - UV Cut-off, nm ≤245
Fluorescence Trace Impurities, measured as Quinine Base - at 450 nm Emission ≤0.2 ppb
Fluorescence Trace Impurities, measured as Quinine Base - at Emission Maximum for Impurities ≤1.0 ppb
Assay (by GC, corrected for water, exclusive of preservative) ≥99.8 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Preservative (amylene)(by wt) 0.01 - 0.02 %
Residue after Evaporation ≤2.0 ppm
Titrable Acid (µeq/g) ≤0.5
Water (by KF, coulometric) ≤0.01 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité