Chloroforme ≥99.8% (par GC, corrigé de la teneur en eau) stabilisé, ULTRA RESI-ANALYZED® pour analyse des résidus organiques, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Danger
Stabilization: Stabilised with ethanol ~0.75%
Packaged under inert gas.
9257-03EA 369.39 EUR InStock
9257-03 9257-02
Chloroforme ≥99.8% (par GC, corrigé de la teneur en eau) stabilisé, ULTRA RESI-ANALYZED® pour analyse des résidus organiques, J.T.Baker®
Chloroforme
Formule: CHCl₃
Point d'ébullition: 61.7 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –63 °C
Densité: 1.4832 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000826
Numéro CAS: 67-66-3
EINECS: 200-663-8
ONU: 1888
ADR: 6.1,III
ATTEINDRE: 05-2114614906-45
Merck Index: 13,02160
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9cc00da8cefd4e04c0ea1d7c5801308cd73eeef9&vid=c7d46a2ee73651eae0f3654c272e820106b2f04f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 10
Trace Organic Residues - FID-Sensitive Impurities (as 2-Octanol) Single Impurity Peak (ng/mL) ≤10
ECD Sensitive Impurities (as Heptachlor Epoxide) Single Peak (pg/mL) ≤10
Assay (CHCl₃) (by GC, exclusive of preservative, corrected for water) ≥99.8 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Color (APHA) ≤10
Residue after Evaporation ≤2.0 ppm
Substances Darkened by H₂SO₄ Passes Test
Titrable Acid (µeq/g) ≤0.5
Water (by KF, coulometric) ≤0.05 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité