Chloroforme 99.0-99.4% (par GC) stabilisé, EMPROVE® ESSENTIAL, SAFC®
Fournisseur: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Danger
Stabilization: Stabilised with ethanol 1,0 - 2,0 % (v/v)
1.02431.1000 1.02431.2500 1.02431.6025
1.02431.1000EA 197 EUR InStock
1.02431.1000 1.02431.2500 1.02431.6025
Chloroforme 99.0-99.4% (par GC) stabilisé, EMPROVE® ESSENTIAL, SAFC®
Chloroforme
Elemental impurity specifications have been set considering ICH Q3D (Guideline for Elemental Impurities).
Class 1-3 elements are not likely to be present above the ICH Q3D option 1 limit, unless specified and indicated (*).
Formule: CHCl₃
Point d'ébullition: 61.7 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –63 °C
Densité: 1.4832 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000826
Numéro CAS: 67-66-3
EINECS: 200-663-8
ONU: 1888
ADR: 6.1,III
ATTEINDRE: 05-2114614906-45
Merck Index: 13,02160
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9cc00da8cefd4e04c0ea1d7c5801308cd73eeef9&vid=c7d46a2ee73651eae0f3654c272e820106b2f04f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) 99.0 - 99.4 % (w/w)
Identity (IR) conforms
Acidity or alkalinity conforms
Density (d 20 °C/ 4 °C) 1.474 - 1.479
Density (d 20 °C/20 °C) 1.479 - 1.482
Boiling range (60-62°C) ≥ 95 % (v/v)
Chloride (Cl) conforms
Free chlorine (as Cl) conforms
Ethanol (GC) 1.0 - 2.0 % (v/v)
Related substances (GC) ≤ 1.0 % (v/v)
Bromochloromethane (GC) ≤ 0.01 %
1,2-Dichloroethene (GC) ≤ 0.05 %
Dichloromethane (GC) ≤ 0.01 %
Carbon tetrachloride (GC) ≤ 0.01 %
1,1,2-Trichloroethene (GC) ≤ 0.01 %
Other residual solvents (ICH Q3C) excluded by manufacturing process
Aldehydes conforms
Foreign chlorine compounds conforms
Matter discolored by H₂SO₄ ≤ 10 Hazen
Evaporation residue ≤ 0.0010 %
Water ≤ 0.10 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité