Chloroforme 99.0-99.4% stabilisé, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
Stabilization: Stabilised with ethanol 0.4-1 %
22711.324EA 66.6 EUR InStock
22711.324 22711.244 22711.461 22711.290 22711.260 22711.540 22711.420
Chloroforme 99.0-99.4% stabilisé, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses
Chloroforme
Formule: CHCl₃
Point d'ébullition: 61.7 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –63 °C
Densité: 1.4832 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000826
Numéro CAS: 67-66-3
EINECS: 200-663-8
ONU: 1888
ADR: 6.1,III
ATTEINDRE: 01-2119486657-20
Merck Index: 13,02160
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9cc00da8cefd4e04c0ea1d7c5801308cd73eeef9&vid=c7d46a2ee73651eae0f3654c272e820106b2f04f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colourless liquid
Assay 99.0 - 99.4 %
Assay (+ stabilizing agent) Min. 99.8 %
Insolubility in alcohol Passes test
IR Spectrum Passes test
Suited for determination with dithizone Passes test
Acidity Max. 0.00014 meq/g
Boiling point 59.5 - 60.5 °C
Colouration Max. 10 APHA
Density (20/4) 1.476 - 1.485
Density (20/20) 1.475 - 1.488
Formaldehyde-sulphuric colouration Max. 60 APHA
Substances coloured by H2SO4 Max. 35 APHA
Carbon tetrachloride Max. 100 ppm
Carbonyl compounds (as CO) Max. 50 ppm
Dichloromethane Max. 100 ppm
E/E 0.4 - 1.0 %
Evaporation residue Max. 5 ppm
Free chlorine Max. 0.3 ppm
Ionised chlorine Max. 0.5 ppm
Tetrachloroethylene Max. 100 ppm
Trichloroethylene Max. 100 ppm
Water Max. 100 ppm
Cl (Chloride) Max. 0.2 ppm
Al (Aluminium) Max. 0.05 ppm
B (Boron) Max. 0.01 ppm
Ba (Barium) Max. 0.01 ppm
Ca (Calcium) Max. 0.1 ppm
Cd (Cadmium) Max. 0.01 ppm
Co (Cobalt) Max. 0.01 ppm
Cr (Chromium) Max. 0.02 ppm
Cu (Copper) Max. 0.01 ppm
Fe (Iron) Max. 0.2 ppm
K (Potassium) Max. 0.1 ppm
Mg (Magnesium) Max. 0.05 ppm
Mn (Manganese) Max. 0.01 ppm
Na (Sodium) Max. 0.5 ppm
Ni (Nickel) Max. 0.01 ppm
Pb (Lead) Max. 0.01 ppm
Sn (Tin) Max. 0.05 ppm
Sr (Strontium) Max. 0.02 ppm
Zn (Zinc) Max. 0.05 ppm
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test
Conforms to ACS Passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité