1,3-Dichloroacétone 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A14149.36EA 501 EUR InStock
A14149.36 A14149.14 A14149.22
1,3-Dichloroacétone 96%
1,3-Dichloroacétone
Purity: 96%
CAS No.: 534-07-6
Molecular Formula: C3H4Cl2O
Formula Weight: 126.97
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 95°(203°F)
Refractive Index: 1.4400
Odour: Pungent
pH: 4.2
Melting Point: 40-44°
Boiling Point: 172-173°
Beilstein Reference: 605456
Merck Reference: 14,3052
UN No.: 2649
MDL No.: MFCD00000937
Formule: ClH₂CC(O)CH₂Cl
MW: 126,97 g/mol
Point d'ébullition: 172…173 °C
Point de fusion: 40…44 °C
Densité: 1,383
Point d'éclair: 95 °C (203 °F)
Numéro MDL: MFCD00000937
Numéro CAS: 534-07-6
ONU: 2649
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,3052
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité