Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

6-Chloro-2-hexanone

Fournisseur: Molekula

MOLE57584171-5GEA 0 EUR InStock
MOLE57584171-5G
6-Chloro-2-hexanone
6-Chloro-2-hexanone


Formule: C₆H₁₁ClO
MW: 134,61 g/mol
Point d'ébullition: 45 °C (0,1 mmHg)
Densité: 1,0348 g/cm³ (12 °C)
Numéro CAS: 10226-30-9
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité