Hexachloroacétone ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
B23259.0BEA 120 EUR InStock
B23259.0B B23259.30 B23259.22
Hexachloroacétone ≥99%
Hexachloroacétone
Purity: 99%
CAS No.: 116-16-5
Molecular Formula: C3Cl6O
Formula Weight: 264.75
Flash Point: >110°(230°F)
Refractive Index: 1.5115
Melting Point: -2°
Boiling Point: 203-205°
Beilstein Reference: 1707475
UN No.: 2661
MDL No.: MFCD00000796
Formule: C₃Cl₆O
MW: 264,75 g/mol
Point d'ébullition: 203…205 °C
Point de fusion: –2 °C
Densité: 1,748
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Numéro MDL: MFCD00000796
Numéro CAS: 116-16-5
ONU: 2661
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité