L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Acide trichloroacétique (cristallisable) 99+% ACS
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: TCA
421451000 421455000 421450025
ACRO421451000EA 38.4 EUR InStock
ACRO421451000 ACRO421455000 ACRO421450025
Acide trichloroacétique (cristallisable) 99+% ACS
Acide trichloroacétique (cristallisable)
Formule: Cl₃CCOOH
MW: 163.39 g/mol
Point d'ébullition: 196 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 52…58 °C
Densité: 1.62 g/cm³
Point d'éclair: 113
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004177
Numéro CAS: 76-03-9
EINECS: 200-927-2
ONU: 1839
ADR: 8 II
Merck Index: 13,09700
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ae34130684af3f73eccad44eac686e325855232d&vid=b600bf2ba67ce275263e6172675e131d3f263837&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Adhering crystals
Infrared spectrum Conforms
Residue after ignition ≤0.03 %
Titration with NaOH ≥99.0 %
Clarity of solution Passes test
Substance darkened by H2SO4 Passes test
Chloride (Cl) ≤20 ppm
Nitrate (NO3) ≤20 ppm
Phosphate (PO4) ≤5 ppm
Sulfate (SO4) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm
Insoluble matter ≤0.01 %
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité