L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Acide trichloroacétique (cristallisable) ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: TCA
A11156.0B A11156.0I A11156.30 A11156.36
A11156.0BEA 135 EUR InStock
A11156.0B A11156.0I A11156.30 A11156.36
Acide trichloroacétique (cristallisable) ≥99%
Acide trichloroacétique (cristallisable)
Purity: 99%
CAS No.: 76-03-9
Molecular Formula: Cl3CCO2H
Formula Weight: 163.39
Odour: Acrid
pH: <1
Melting Point: 54-58°
Boiling Point: 196°
Beilstein Reference: 970119
Merck Reference: 14,9627
UN No.: 1839
MDL No.: MFCD00004177
Formule: Cl₃CCOOH
MW: 163.39 g/mol
Point d'ébullition: 196 °C
Point de fusion: 54…58 °C
Densité: 1.629
Point d'éclair: 113 °C (coupe fermée)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004177
Numéro CAS: 76-03-9
EINECS: 200-927-2
ADR: 8 II
Merck Index: 13,09700
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ae34130684af3f73eccad44eac686e325855232d&vid=b600bf2ba67ce275263e6172675e131d3f263837&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité
Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.
Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialit&eacute;..