L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Acide trichloroacétique (cristallisable) 99,0, powder ACS
Fournisseur: MP Biomedicals
Danger
Synonyms: TCA
0215259291 0215259283 0215259290
ICNA0215259291EA 237 EUR InStock
ICNA0215259291 ICNA0215259283 ICNA0215259290
Acide trichloroacétique (cristallisable) 99,0, powder ACS
Acide trichloroacétique (cristallisable)
Trichloroacetic acid is used in protein precipitation; has been used to determine protein concentration by quantitative precipitation. Used as a decalcifier and fixative in microscopy. A protocol for the precipitation of nucleic acids can be found in Molecular Cloning.
Stability: Long term storage of aqueous solutions of less than 30% strength is not recommended. Decomposition products are chloroform, hydrochloric acid, carbon dioxide and carbon monoxide. Chloride ≤0.001% ; Nitrate ≤0.002%; Phosphate ≤5 ppm; Sulfate ≤0.02%
  • ACS Grade
  • Vapor Density: 5.6 (air = 1)(Lit.)
  • Vapor Pressure: 1.2 hPa at 50 °C(Lit.)
  • Refractive Index: n20/D 1.62(Lit.)
  • pH of a 0.1 M aqueous solution is 1.2(Lit.)
  • Soluble in water; very soluble in ethanol or ether. Decomposed by heating with caustic alkalies into chloroform and alkali carbonate.
  • Storage temperature: Store at Room Temperature (15-30 °C). Store Desiccated.
Chloride: ≤0,001% Nitrate: ≤0,002% Phosphate: ≤5 ppm sulphate: ≤0,02%
Stability: Long term storage of aqueous solutions of less than 30% strength is not recommended. Decomposition products are chloroform, hydrochloric acid, carbon dioxide and carbon monoxide.
Formule: Cl₃CCOOH
MW: 163.39 g/mol
Point d'ébullition: 197 °C (1013 hPa) (lit.)                      
Point de fusion: ∼56 °C (lit.)                      
Densité: 1.61 g/cm³ (lit.)                      
Point d'éclair: 113
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004177
Numéro CAS: 76-03-9
EINECS: 200-927-2
ONU: 1839
ADR: 8 II
Merck Index: 13,09700
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ae34130684af3f73eccad44eac686e325855232d&vid=b600bf2ba67ce275263e6172675e131d3f263837&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥99.0%
Residue after Ignition ≤0.03%
Chloride ≤0.002%
Nitrate ≤0.002%
Phosphate ≤5ppm
Sulfate ≤0.02%
Heavy Metals ≤0.002%
Iron ≤0.001%
Substance Darkened by Sulfuric Acid Passes
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité