1-Chloro-1,1,2-trifluoro-2-iodoéthane
Synonyms: 1-Chloro-2-iodo-1,1,2-trifluoroethane
004488-5G 004488-25G
FLUO004488-5GEA 0 EUR InStock
FLUO004488-5G FLUO004488-25G
1-Chloro-1,1,2-trifluoro-2-iodoéthane
1-Chloro-1,1,2-trifluoro-2-iodoéthane
Formule: C₂HClF₃I
MW: 244,38 g/mol
Numéro MDL: MFCD00042138
Numéro CAS: 354-26-7
EINECS: 206-553-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité