1-Chloro-5-iodopentane ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L04469.09EA 88.1 EUR InStock
L04469.09
1-Chloro-5-iodopentane ≥97%
1-Chloro-5-iodopentane
Purity: 97%
CAS No.: 60274-60-4
Molecular Formula: Cl(CH2)5I
Formula Weight: 232.50
Flash Point: >110°(230°F)
Refractive Index: 1.5305
Boiling Point: 75-77°/4mm
Beilstein Reference: 1732342
MDL No.: MFCD00039416
Formule: C₅H₁₀ClI
MW: 232,49 g/mol
Point d'ébullition: 75…77 °C (4 mmHg)
Densité: 1,663
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 60274-60-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité