2-(2-Chloroéthoxy)éthanol 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
172260500 172262500
ACRO172260500EA 49.4 EUR InStock
ACRO172260500 ACRO172262500
2-(2-Chloroéthoxy)éthanol 99%
2-(2-Chloroéthoxy)éthanol
Formule: C₄H₉ClO₂
MW: 124,57 g/mol
Point d'ébullition: 79 °C (1013 hPa)
Densité: 1.18 g/cm³
Point d'éclair: 90 °C
Numéro MDL: MFCD00002870
Numéro CAS: 628-89-7
EINECS: 211-059-9
ONU: 3334
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4519 to 1.4539 (20°C, 589 nm)
Water ≤1 % (K.F.)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤20 APHA
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité