L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Dichloro(méthoxy)méthane pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: 1,1-Dichlorodimethyl ether
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.03467.0025 8.03467.0100
8.03467.0025EA 164 EUR InStock
8.03467.0025 8.03467.0100
Dichloro(méthoxy)méthane pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Dichloro(méthoxy)méthane
Formule: C₂H₄Cl₂O
MW: 114.96 g/mol
Densité: 1.29 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000828
Numéro CAS: 4885-02-3
EINECS: 225-498-9
ONU: 2924
ADR: 3 (8) II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) (decomposition)
Molar Mass 114.95 g/mol
Boiling Point 85 - 87 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 84 hPa (20 °C)
Flash Point 42 °C
Refractive Index 1.43 (20 °C, 589 nm)
Density 1.29 g/cm3 (20 °C)
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité