1-Chloro-2,2-diméthoxyéthane 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Chloro-2,2-dimethoxyethane
108500010 108502500
ACRO108500010EA 119 EUR InStock
ACRO108500010 ACRO108502500
1-Chloro-2,2-diméthoxyéthane 97%
1-Chloro-2,2-diméthoxyéthane
Formule: C₄H₉ClO₂
MW: 124,57 g/mol
Point d'ébullition: 128 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –73 °C
Densité: 1.09 g/cm³
Point d'éclair: 28 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000948
Numéro CAS: 97-97-2
EINECS: 202-624-0
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4140 to 1.4160 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité