1-Chloro-2,2-diméthoxyéthane ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 1-Chloro-2,2-dimethoxyethane
B25049.22 B25049.36
B25049.22EA 29.9 EUR InStock
B25049.22 B25049.36
1-Chloro-2,2-diméthoxyéthane ≥97%
1-Chloro-2,2-diméthoxyéthane
Formule: C₄H₉ClO₂
MW: 124,57 g/mol
Point d'ébullition: 128…130 °C
Point de fusion: < –73 °C
Densité: 1.094
Point d'éclair: 28 °C (82 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000948
Numéro CAS: 97-97-2
EINECS: 202-624-0
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité