Bis(2-chloroéthoxy)méthane
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
PROOCILDLM19450.1EA 1220 EUR InStock
PROOCILDLM19450.1
Bis(2-chloroéthoxy)méthane
Bis(2-chloroéthoxy)méthane
Formule: C₅H₁₀Cl₂O₂
MW: 173,04 g/mol
Point d'ébullition: 218,1 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –32,8 °C
Densité: 1,2406 g/cm³ (11 °C)
Numéro CAS: 111-91-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité