2,2,2-Trichloroéthanol 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
ACRO139441000EA 47.3 EUR InStock
ACRO139441000 ACRO139445000
2,2,2-Trichloroéthanol 99%
2,2,2-Trichloroéthanol
Formule: C₂H₃Cl₃O
MW: 149,4 g/mol
Point d'ébullition: 151 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 17,8 °C
Densité: 1,55 g/cm³
Point d'éclair: 88 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro CAS: 115-20-8
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,09786
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4880 to 1.4910 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité