2,3-Dichloro-1-propanol ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A18444.14EA 187 EUR InStock
A18444.14 A18444.06
2,3-Dichloro-1-propanol ≥97%
2,3-Dichloro-1-propanol
Purity: 97+%
CAS No.: 616-23-9
Molecular Formula: ClCH2CHClCH2OH
Formula Weight: 128.99
Flash Point: 93°(199°F)
Refractive Index: 1.4850
Boiling Point: 182°
Beilstein Reference: 1732060
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00040446
Formule: C₃H₆Cl₂O
MW: 128,99 g/mol
Point d'ébullition: 182 °C
Point de fusion: –44 °C
Densité: 1,361
Point d'éclair: 93 °C (199 °F)
Numéro MDL: MFCD00040446
Numéro CAS: 616-23-9
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité