4-Chloro-1-butanol tech. 85%, grade Technique
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 4-Chlorobutan-1-ol
L04042.18 L04042.30
L04042.18EA 77.8 EUR InStock
L04042.18 L04042.30
4-Chloro-1-butanol tech. 85%, grade Technique
4-Chloro-1-butanol
Purity: 85%
CAS No.: 928-51-8
Molecular Formula: C4H9ClO
Formula Weight: 108.57
Flash Point: 66°(151°F)
Refractive Index: 1.4570
Boiling Point: 50-52°/1mm
Beilstein Reference: 1731408
MDL No.: MFCD00002967
Formule: C₄H₉ClO
MW: 108,57 g/mol
Point d'ébullition: 50…52 °C (1 mmHg)
Densité: 1.089
Point d'éclair: 36 °C (97 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002967
Numéro CAS: 928-51-8
EINECS: 213-175-5
ONU: 2924
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité