5-Chloro-1-pentanol ≥90.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-Chloropentan-1-ol
C0815-25ML C0815-5ML
TCIAC0815-25MLEA 120 EUR InStock
TCIAC0815-25ML TCIAC0815-5ML
5-Chloro-1-pentanol ≥90.0% (par GC)
5-Chloro-1-pentanol
Formule: C₅H₁₁ClO
MW: 122,59 g/mol
Point d'ébullition: 99°C
Densité: 1,046 g/cm³ (17 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00039556
Numéro CAS: 5259-98-3
EINECS: 226-067-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=326636a0e1e0a7467ca21fff08ec5617b94337c0&vid=d0cd179c96ba8bb4ed372b7ea1793dbff2588e36&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité