6-Chloro-1-hexanol
Synonyms: 6-Chlorohexan-1-ol, 1-Chloro-6-hydroxyhexane, 6-Chlorohexanol
001744-50G 001744-250G
FLUO001744-50GEA 0 EUR InStock
FLUO001744-50G FLUO001744-250G
6-Chloro-1-hexanol
6-Chloro-1-hexanol
Formule: C₆H₁₃ClO
MW: 136,62 g/mol
Point d'ébullition: 110 °C (14 mmHg)
Densité: 1,0241 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 98 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002984
Numéro CAS: 2009-83-8
EINECS: 217-925-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité