Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1H-Heptadécafluorooctane

Attention

007123-1G 007123-5G 007123-25G
FLUO007123-1GEA 0 EUR InStock
FLUO007123-1G FLUO007123-5G FLUO007123-25G
1H-Heptadécafluorooctane
1H-Heptadécafluorooctane


Formule: C₈HF₁₇
MW: 420,07 g/mol
Numéro MDL: MFCD00042109
Numéro CAS: 335-65-9
EINECS: 206-395-8
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité