Perfluorohexane
Attention
Synonyms: Tetradecafluorohexane
003292-100G 003292-500G 003292-25G
FLUO003292-100GEA 0 EUR InStock
FLUO003292-100G FLUO003292-500G FLUO003292-25G
Perfluorohexane
Perfluorohexane
Formule: C₆F₁₄
MW: 338,04 g/mol
Point d'ébullition: 56 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –4 °C
Densité: 1,68 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000437
Numéro CAS: 355-42-0
EINECS: 206-585-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité