1,1,1-Trifluoroacétone 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A13556.14EA 124 EUR InStock
A13556.14 A13556.22
1,1,1-Trifluoroacétone 95%
1,1,1-Trifluoroacétone
Purity: 95%
CAS No.: 421-50-1
Molecular Formula: CF3COCH3
Formula Weight: 112.05
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: -31°(-24°F)
Refractive Index: 1.3000
Odour: Chloroform-like
Melting Point: <-78°
Boiling Point: 21-24°
Beilstein Reference: 1748614
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00000423
Formule: C₃H₃F₃O
MW: 112,05 g/mol
Point d'ébullition: 21…24 °C
Point de fusion: < –78 °C
Densité: 1,252
Point d'éclair: –31 °C (–24 °F)
Numéro MDL: MFCD00000423
Numéro CAS: 421-50-1
ONU: 1993
ADR: 3,I
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité