1,1,1,5,5,5-Hexafluoroacétylacétone ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Hexafluoroacetylacetone, 1,1,1,5,5,5-Hexafluoropentane-2,4-dione, 1,1,1,5,5,5-Hexafluoro-2,4-pentanedione, HFAA
L01693.06 L01693.22
L01693.06EA 63.4 EUR InStock
L01693.06 L01693.22
1,1,1,5,5,5-Hexafluoroacétylacétone ≥98%
1,1,1,5,5,5-Hexafluoroacétylacétone
Purity: 98+%
CAS No.: 1522-22-1
Molecular Formula: C5H2F6O2
Formula Weight: 208.06
Flash Point: 32°(89°F)
Refractive Index: 1.3340
Boiling Point: 69-71°
Beilstein Reference: 1790138
UN No.: 2920
MDL No.: MFCD00000426
Formule: C₅H₂F₆O₂
MW: 208,06 g/mol
Point d'ébullition: 69…71 °C
Densité: 1.486
Point d'éclair: 32 °C (89 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000426
Numéro CAS: 1522-22-1
EINECS: 216-191-0
ONU: 2920
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité