Acide trifluoroacétique, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: TFA
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
1.08178.0050EA 218 EUR InStock
1.08178.0050
Acide trifluoroacétique, Sigma-Aldrich®
Acide trifluoroacétique
Formule: C₂HF₃O₂
MW: 114,02 g/mol
Point d'ébullition: 71,8 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –15 °C
Densité: 1,490 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00004169
Numéro CAS: 76-05-1
ONU: 2699
ADR: 8,I
Merck Index: 13,09754
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/83/92/728392.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -15 °C
Molar Mass 114.02 g/mol
Boiling Point 72 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 141 hPa (20 °C)
Density 1.48 g/cm3 (20 °C)
pH 1 (10 g/l, H2O)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive material
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité