L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Acide trifluoroacétique, Uvasol® Spectroscopy, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: TFA
MQ100
1.08262.0025 1.08262.0100 1.08262.1000 1.08262.2500
1.08262.0025EA 50.8 EUR InStock
1.08262.0025 1.08262.0100 1.08262.1000 1.08262.2500
Acide trifluoroacétique, Uvasol® Spectroscopy, Supelco®
Acide trifluoroacétique
Accurate analytic results in UV/Vis and infrared spectroscopy depend on the use of very pure solvents for sample preparation. The Uvasol® solvents range has been specially designed for spectroscopy and other applications requiring solvents of the highest spectral purity. The refinement process allows a greater degree of security in applications and avoids misinterpretation of analytical results caused by traces of UV, IR and fluorescence contamination. Uvasol® solvents offer best UV transmittance. In all specifications the minimum transmittance for five typical wavelengths are identified. Furthermore the transmittance is specified in accordance with Reag. Ph. Eur. and ACS.
Formule: C₂HF₃O₂
MW: 114.02 g/mol
Point d'ébullition: 71.8
Point de fusion: –15 °C
Densité: 1.490 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004169
Numéro CAS: 76-05-1
EINECS: 200-929-3
ONU: 2699
ADR: 8 I
Merck Index: 13,09754
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9501f3ac85d66e8d19d1cd1c3fe5409b974e9d8a&vid=be6aa627129b49ccda76006e7003b46d79b933cc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -15 °C
Molar Mass 114.02 g/mol
Boiling Point 72 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 141 hPa (20 °C)
Density 1.48 g/cm³ (20 °C)
pH 1 (10 g/L, H₂O)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive material
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité