Acide trifluoroacétique
Fournisseur: Molekula
Synonyms: TFA
MOLE90004981EA 0 EUR InStock
MOLE90004981
Acide trifluoroacétique
Acide trifluoroacétique
Formule: C₂HF₃O₂
MW: 114,02 g/mol
Point d'ébullition: 71,8 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –15 °C
Densité: 1,490 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00004169
Numéro CAS: 76-05-1
ONU: 2699
ADR: 8,I
Merck Index: 12,09812
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/83/92/728392.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité