Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide trifluoroacétique

Fournisseur: Molekula
Synonyms: TFA

MOLE11412584-500GEA 0 EUR InStock
MOLE11412584-500G
Acide trifluoroacétique
Acide trifluoroacétique


Formule: C₂HF₃O₂
MW: 114,02 g/mol
Point d'ébullition: 71,8 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –15 °C
Densité: 1,490 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00004169
Numéro CAS: 76-05-1
ONU: 2699
ADR: 8,I
Merck Index: 13,09754
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/83/92/728392.jpg
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité