1,4-Diiodoperfluorobutane
Synonyms: Octafluoro-1,4-diiodobutane, 1,4-Diiodooctafluorobutane
004900-5G 004900-25G
FLUO004900-5GEA 0 EUR InStock
FLUO004900-5G FLUO004900-25G
1,4-Diiodoperfluorobutane
1,4-Diiodoperfluorobutane
Formule: C₄F₈I₂
MW: 453,84 g/mol
Point d'ébullition: 150 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –3 °C
Densité: 2.5466 g/cm³ (0 °C)
Numéro MDL: MFCD00042263
Numéro CAS: 375-50-8
EINECS: 206-788-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité