1,6-Diiodoperfluorohexane ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
B21654.14EA 502 EUR InStock
B21654.14 B21654.04 B21654.06
1,6-Diiodoperfluorohexane ≥97%
1,6-Diiodoperfluorohexane
Purity: 97%
CAS No.: 375-80-4
Molecular Formula: I(CF2)6I
Formula Weight: 553.86
Refractive Index: 1.3980
Melting Point: 25°
Boiling Point: 115°/100mm
Beilstein Reference: 1822186
MDL No.: MFCD00042264
Formule: C₆F₁₂I₂
MW: 553,86 g/mol
Point d'ébullition: 115 °C (100 mmHg)
Point de fusion: 25 °C
Densité: 2,357
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042264
Numéro CAS: 375-80-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité