1-Iodoperfluorodécane ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
B21845.06EA 71.8 EUR InStock
B21845.06 B21845.14
1-Iodoperfluorodécane ≥97%
1-Iodoperfluorodécane
Purity: 97%
CAS No.: 423-62-1
Molecular Formula: CF3(CF2)9I
Formula Weight: 645.98
Flash Point: None
Melting Point: 63-67°
Boiling Point: 195-200°
Beilstein Reference: 1810506
MDL No.: MFCD00001065
Formule: C₁₀F₂₁I
MW: 645,98 g/mol
Point d'ébullition: 195…200 °C
Point de fusion: 63…67 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001065
Numéro CAS: 423-62-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité