1-Iodoperfluorooctane 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO269960100EA 57.5 EUR InStock
ACRO269960100 ACRO269960500
1-Iodoperfluorooctane 98%
1-Iodoperfluorooctane
Formule: C₈F₁₇I
MW: 545,97 g/mol
Point d'ébullition: 160 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 25 °C
Densité: 2,04 g/cm³
Point d'éclair: >115 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00001064
Numéro CAS: 507-63-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow to light pink Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3280 to 1.3310 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité