1-Iodoperfluorooctane
Attention
Synonyms: Perfluorooctyl iodide, Heptadecafluoro-1-iodooctane, Perfluoro-1-iodooctane
003299-100G 003299-500G
FLUO003299-100GEA 0 EUR InStock
FLUO003299-100G FLUO003299-500G
1-Iodoperfluorooctane
1-Iodoperfluorooctane
Formule: C₈F₁₇I
MW: 545,97 g/mol
Point d'ébullition: 160 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 25 °C
Densité: 2,071 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001064
Numéro CAS: 507-63-1
EINECS: 208-079-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité