Trifluoroiodométhane ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Iodotrifluorométhane
41479.14EA 344 EUR InStock
41479.14 41479.22
Trifluoroiodométhane ≥97%
Trifluoroiodométhane
Purity: 97+%
CAS No.: 2314-97-8
Molecular Formula: CF3I
Formula Weight: 195.91
Flash Point: None
Physical Form: Gas, Packaged in cylinders
Density: 2.361
Refractive Index: 1.3790
Sensitivity: Light Sensitive
Boiling Point: -22.5°
Beilstein Reference: 1732740
UN No.: 1956
MDL No.: MFCD00001060
Formule: CF₃I
MW: 195,91 g/mol
Point d'ébullition: –22,5 °C
Point de fusion: –110 °C
Densité: 2,361
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001060
Numéro CAS: 2314-97-8
ONU: 1956
ADR: 2.2,
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité